missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Serine-13C3, TRC

Artikelnummer. 30421550
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421550 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421550 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS27099925MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Serine-13C3
CAS 201595-68-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel 13C3H7NO3
Mængde 25 mg
Synonym L-Serine-1,2,3-13C3
InChI formel InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1
SMIL O[13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-hydroxy(1,2,3-13C3)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 108.07
Formel vægt 108.0527
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.