Få mere at vide
L-Serine-13C3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Serine-13C3 |
| CAS | 201595-68-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | 13C3H7NO3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | L-Serine-1,2,3-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1 |
| SMIL | O[13CH2][13C@H](N)[13C](O)=O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-hydroxy(1,2,3-13C3)propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.07 |
| Vis mere |
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?