Få mere at vide
L-Serine -13C3,15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Serine-(13C3,15N) |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1 |
| Formel vægt | 109.0497 |