Få mere at vide
L-Serine-13C, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Serine-13C |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i3+1 |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 106.0459 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |