Få mere at vide
L-serinamidhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10473035 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10473035 250 mg Glasflaske 250mg
10073550 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10473035 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 303162500
Kemiske identifikatorer
CAS 65414-74-6
Molekylær formel C3H9ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 140.567
MDL nummer MFCD00067560
InChI nøgle VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
Synonym l-serinamide hydrochloride, h-ser-nh2.hcl, l-serine amide hydrochloride, s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, 2s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, propanamide, 2-amino-3-hydroxy-, monohydrochloride, 2s, s-2-amino-3-hydroxypropionamide hydrochloride, h-ser-nh hcl, h-ser-nh2cl, h-ser-nh2?cl
PubChem CID 16212403
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-hydroxypropanamid;hydrochlorid
SMIL C(C(C(=O)N)N)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Serinamide hydrochloride
Smeltepunkt 184°C to 190°C
Farve Lilla til rød
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCHCH(NH)CONH·HCl
Specifik rotation +13.5° to +15.5° (20°C, 589nm) (c=1, H2O)
Specifik rotationstilstand +14.5° (20°C c=1,H2O)
Mængde 250 mg
Formel vægt 140.57
Procent renhed ≥97.5% (Argentometry)
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller