Få mere at vide
L-Serinamide hydrochloride, 95%
Artikelnummer. 15452479
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452479 25 g 25g
15442479 5 g 5g
15462479 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15452479 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H65169.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65414-74-6 | C3H9ClN2O2 | 140.567 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65414-74-6
Molekylær formel C3H9ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 140.567
MDL nummer MFCD00067560
InChI nøgle VURWDDZIWBGXCK-DKWTVANSSA-N
Synonym l-serinamide hydrochloride, h-ser-nh2.hcl, l-serine amide hydrochloride, s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, 2s-2-amino-3-hydroxypropanamide hydrochloride, propanamide, 2-amino-3-hydroxy-, monohydrochloride, 2s, s-2-amino-3-hydroxypropionamide hydrochloride, h-ser-nh hcl, h-ser-nh2cl, h-ser-nh2?cl
PubChem CID 16212403
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-hydroxypropanamid;hydrochlorid
SMIL C(C(C(=O)N)N)O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Serinamide hydrochloride
Smeltepunkt 185°C to 188°C
Beilstein 3911773
Mængde 25 g
Formel vægt 140.57
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver