missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

L-Sepiapterin, TRC

Artikelnummer. 30135268
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30135268 5 mg -
30132922 0.5 mg 0.5mg
30005611 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135268 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS2589135MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 17094-01-8
Molekylær formel C9H11N5O3
Molekylvægt (g/mol) 237.22
Synonym Sepiapterine, 2-Amino-7,8-dihydro-6-[(2S)-2-hydroxy-1-oxopropyl]-4(3H)-pteridinone
IUPAC navn (2S)-1-(2-amino-4-hydroxy-7,8-dihydropteridin-6-yl)-2-hydroxypropan-1-one
SMIL O=C(N=C(N)N1)C2=C1NCC(C([C@H](O)C)=O)=N2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale L-Sepiapterin
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11N5O3/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7/h3,15H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17)/t3-/m0/s1
Formel vægt 237.0862
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.