Få mere at vide
L-Selenomethionin, TRC
Artikelnummer. 30138762
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138762 500 mg
30137819 250 mg
30010639 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138762 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS248005500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3211-76-5
Molekylær formel C5 H11 N O2 Se
Molekylvægt (g/mol) 196.11
Synonym (2S)-2-Amino-4-(methylseleno)-butanoic acid, L-2-Amino-4-(methylselenyl)-butyric acid, Seleno-L-methionine
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylselanylbutansyre
SMIL C[Se]CC[C@H](N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Selenomethionine
InChI formel InChI=1S/C5H11NO2Se/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Mængde 500 mg
Formel vægt 196.9955