Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Selenomethionin, 99+%, ee 99+%
Artikelnummer. 10553601 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
2.5g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10553601 1 g Glasflaske 1g
10309100 250 mg Glasflaske 250mg
10309150 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10553601 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 259960010
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3211-76-5 | C5H11NO2Se | 196,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3211-76-5
Molekylær formel C5H11NO2Se
Molekylvægt (g/mol) 196.12
MDL nummer MFCD00037210
InChI nøgle RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-selenomethionine, l-+-selenomethionine, selenium-l-methionine, l-selenomethioninum, seleno-l-methionine, s-2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, semet, s-2-amino-4-methylseleno butyric acid, unii-964mrk2pel, s-2-amino-4-methylseleno butanoic acid
PubChem CID 105024
ChEBI CHEBI:62621
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylselanylbutansyre
SMIL C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Selenomethionine
Navn note 99+% e.e.
Smeltepunkt 265,0 °C
Farve Hvid
Enantiomert overskud 99,0% min. (HPLC-CHIR)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3SeCH2CH2CH(NH2)COOH
Mængde 1 g
Merck Index 15, 8578
Specifik rotationstilstand +18,00 (20,00 °C c=1,1N HCl)
Specifik rotation +18.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Formel vægt 196.11
Procent renhed 99+%
Fysisk form Skinnende Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Selenomethionine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.