Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Selenomethionin, 99+%, ee 99+%
Artikelnummer. 10309100 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
2.5g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10309100 250 mg Glasflaske 250mg
10553601 1 g Glasflaske 1g
10309150 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10309100 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 259962500
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3211-76-5 | C5H11NO2Se | 196.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3211-76-5
Molekylær formel C5H11NO2Se
Molekylvægt (g/mol) 196.12
MDL nummer MFCD00037210
InChI nøgle RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-selenomethionine, l-+-selenomethionine, selenium-l-methionine, l-selenomethioninum, seleno-l-methionine, s-2-amino-4-methylselanyl butanoic acid, semet, s-2-amino-4-methylseleno butyric acid, unii-964mrk2pel, s-2-amino-4-methylseleno butanoic acid
PubChem CID 105024
ChEBI CHEBI:62621
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-methylselanylbutansyre
SMIL C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Selenomethionine
Navn note 99+% e.e.
Smeltepunkt 265.0°C
Farve Hvid
Enantiomert overskud 99.0% min. (HPLC-CHIR)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3SeCH2CH2CH(NH2)COOH
Mængde 250 mg
Merck Index 15, 8578
Specifik rotationstilstand +18.00 (20.00°C c=1,1N HCl)
Specifik rotation + 18.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 196.11
Procent renhed 99+%
Fysisk form Shiny Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • L(+)-Selenomethionine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.