Få mere at vide
Gibco™ L-Selenomethionin
Artikelnummer. 16386552
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16386552
Brand: Gibco™ A39247
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
L-Selenomethionin er en naturligt forekommende aminosyre indeholdende selen, der almindeligvis anvendes til mærkning af proteiner for at lette strukturel bestemmelse ved røntgenkrystallografi.
Selenomethionin er en antioxidant og har vist sig at øge glutathionperoxidaseaktiviteten i endotelceller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-2-Amino-4-(methylseleno)butyric acid
Molekylær formel C5H11NO2Se
MDL nummer MFCD00037210
InChI nøgle RJFAYQIBOAGBLC-BYPYZUCNSA-N
SMIL C[Se]CC[C@H](N)C(O)=O
IUPAC navn (2S)-2-amino-4-(methylselanyl)butansyre
Molekylvægt (g/mol) 196.12
Mængde 250 mg
Procent renhed >98%
Fysisk form Pulver
Forsendelsestilstand Våd is