Få mere at vide
L-Selenocystine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-Diselenobis-L-alanine |
| CAS | 29621-88-3 |
| Molekylær formel | C6H12N2O4Se2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | L-Selenocystine, Selenocystine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O4Se2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1 |
| SMIL | N[C@@H](C[Se][Se]C[C@@H](C(O)=O)N)C(O)=O |
| IUPAC navn | (2R,2'R)-3,3'-diselanediylbis(2-aminopropanoic acid) |
| Molekylvægt (g/mol) | 334.12 |
| Formel vægt | 335.91 |