Få mere at vide
L-Selenocystine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637441 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10637441 250 mg Glasflaske 250mg
10209793 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10637441 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 301862500
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 29621-88-3 | C6H12N2O4Se2 | 334.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29621-88-3
Molekylær formel C6H12N2O4Se2
Molekylvægt (g/mol) 334.11
MDL nummer MFCD00800971
InChI nøgle JULROCUWKLNBSN-IMJSIDKUSA-N
Synonym l-selenocystine, seleno-l-cystine, l-3,3'-diselenodialanine, alanine, 3,3'-diselenodi-, l, selenocystine, l, l-alanine,3,3'-diselenobis, 2r-2-amino-3-2r-2-amino-2-carboxyethyl diselanyl propanoic acid, l-selenocystine monohydrate, selenocystine, l-isomer
PubChem CID 207306
IUPAC navn (2R)-2-amino-3-[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]diselanyl]propansyre
SMIL N[C@@H](C[Se][Se]C[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Selenocystine
Navn note 98%
Smeltepunkt 212°C to 215°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water
Formel vægt 334.09
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver