Få mere at vide
L-Saccharopine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Saccharopine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20N2O6/c12-7(10(16)17)3-1-2-6-13-8(11(18)19)4-5-9(14)15/h7-8,13H,1-6,12H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)/t7-,8-/m0/s1 |
| Mængde | 5 mg |
| Formel vægt | 276.1321 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |