Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Analog konsolpumpe med variabel hastighed med flerkanals pumpehoved
Flowhastighed:
0,35 til 35 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- L/S™ præcisions konsoldrev med variabel hastighed tilbyder præcision± 0,25 % hastighedskontrol for nøjagtig flowregulering
- Stort LED-display og LED-indikatorer bekræfter motoromdrejningstal og motorretning med et blik
- Komplette pumpesystemer inkluderer alt det nødvendige for at begynde at pumpe
- Nøjagtige og gentagelige indstillinger med 3-cifret LED-display med rpm
- Pumpe væske i begge retninger med reversibel motor - perfekt til udrensning af slanger
- Vælg flerkanalsystemer til synkront flow fra alle kanaler
- Maksimer processer med et minimalt fodaftryk ved at stable stænkbestandige, IP33-klassificerede drev
- To måder at styre hastighed, retning og start/stop på - brug enten membrantastaturet eller fjernbetjeningsmuligheder
- Flowområde 0,35 til 35 ml/min pr. kanal med mikroboringsslange - flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstal og slangestørrelse
Tekniske data
Tekniske data
| Kanaler | 4 |
| Kontroltype | Digital variabel hastighed |
| Flowhastighed | 0,35 til 35 ml/min. |
| Motorhastighed | 1-100 rpm |
| Slutte | IP33-klassificeret |
| Til brug med | Microbore To-stop slangesæt |
| Rørtype | 12/Pk. af PVC-to-stop-slangesæt, 2,79 mm ID (06416-48) |
| Dimensioner (L x B x H) | (34.9 x 21.08 x 21.59 cm) |
| Elektriske krav | 90 til 260 VAC |
| Strømstyrke | 1,8 A ved 115 V, 1,2 A ved 230 V |