Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Luftdrevet drev med variabel hastighed med Easy-Load™ II Pumpehoved
Shop alle Masterflex produkterBeskrivelse
- Brug hvor elektrisk strøm er usikker eller utilgængelig
- Flowområde 3,6 til 3400 mL/min - flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstal, slangehoved og slangestørrelse
- Varier nemt hastigheden ved at justere lufttrykket med regulatoren
- Robust 3/4 hk luftmotor kræver lidt vedligeholdelse og genererer mindre varme end en elektrisk motor
- Omhyggelig jordforbindelse for at beskytte mod statisk elektricitet er afgørende for sikker drift. Drevet kører på 3 til 25 cfm luftindgang ved 20 til 100 psi
- Luftdrevet drev er ATEX Zone 2 godkendt; vurderet til EEX II 3 G c IIC T6— kun drev, pumpehoved er ikke ATEX godkendt
- IP 44 klassificeret, malet stålhus beskytter mod skånsom spray
- Flowområde 170 til 1700 ml/min med L/S rør
- Inkluderer:
- Luftdrevet drev (07569-00)
- Easy-Load™ II Pumpehoved (77200-62)
- 10 fod C-Flex™ L/S 24 Slange
- Luft/hastighedsregulator
- μm Luftfilter
- Automatisk smøreapparat
- Trykmåler (0 til 30 psi)
- Lyddæmper
Tekniske data
Tekniske data
| Flowhastighed | 3,6 til 3400 ml/min. |
| Samlet højde (metrisk) | 22.38 cm |
| Samlet længde (metrisk) | 36.73 cm |
| Applikationer | Til brug, hvor elektrisk strøm er usikker eller utilgængelig |
| Drivenhed | L/S™ Luftdrevet drev med variabel hastighed (07569-00) |
| Samlet bredde (metrisk) | 12.22 cm |
| Bedømmelse af kabinet | IP44 |
| Maksimalt tryk | 6,9 bar |