Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Standard langakslede pumpehoveder
Artikelnummer. p-7184900
Slangestørrelse:
L/S™ 24
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15316918
Brand: Masterflex™ 0702410
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Masterflex™ L/S™ Standard langakslede pumpehoveder er ideelle til væskeoverførselsanvendelser, der kræver høj nøjagtighed og repeterbarhed
  • Ideel til væskeoverførselsapplikationer, der kræver høj nøjagtighed og repeterbarhed
  • Standardhoveder er præcisionsstøbt til at rumme en enkelt størrelse slange
  • Pumpehovedet er kompakt og enkelt i design
  • Samme slangeindgang/-udgang er perfekt til anvendelser med begrænset plads
  • Standardhoveder er kompakte og nemme at integrere i dine OEM-applikationer
  • Velegnet til brug med L/S™ 16 eller 24 rørstørrelse
  • Accepterer en enkelt slangestørrelse for at sikre optimal ydeevne af Masterflex pumper
  • Brug med Masterflex L/S™ pumpedrev, der kræver det lange akslede pumpehoved
  • Disse pumpehoveder er ikke kompatible med standard akseldrev
Tekniske data
Oversigt 1:1 Gearforhold
Flowhastighed 2,8 til 1700 ml/min.
Til brug med (applikation) Væskeoverførsel, der kræver høj nøjagtighed og repeterbarhed
Til brug med L/S™ Pumpedrev, der kræver et langakslet pumpehoved
Materiale Polycarbonat
Antal kanaler 1
Antal ruller 3
Okklusionstype Fast
Slangestørrelse L/S™ 24
Type Langskaftet
Rotor materiale Rustfrit stål
Hastighed 0,02 til 600 rpm