Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Standard langakslede pumpehoveder
Slangestørrelse:
L/S™ 24
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ideel til væskeoverførselsapplikationer, der kræver høj nøjagtighed og repeterbarhed
- Standardhoveder er præcisionsstøbt til at rumme en enkelt størrelse slange
- Pumpehovedet er kompakt og enkelt i design
- Samme slangeindgang/-udgang er perfekt til anvendelser med begrænset plads
- Standardhoveder er kompakte og nemme at integrere i dine OEM-applikationer
- Velegnet til brug med L/S™ 16 eller 24 rørstørrelse
- Accepterer en enkelt slangestørrelse for at sikre optimal ydeevne af Masterflex pumper
- Brug med Masterflex L/S™ pumpedrev, der kræver det lange akslede pumpehoved
- Disse pumpehoveder er ikke kompatible med standard akseldrev
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 1:1 Gearforhold |
| Flowhastighed | 2,8 til 1700 ml/min. |
| Til brug med (applikation) | Væskeoverførsel, der kræver høj nøjagtighed og repeterbarhed |
| Til brug med | L/S™ Pumpedrev, der kræver et langakslet pumpehoved |
| Materiale | Polycarbonat |
| Antal kanaler | 1 |
| Antal ruller | 3 |
| Okklusionstype | Fast |
| Slangestørrelse | L/S™ 24 |
| Type | Langskaftet |
| Vis mere |