Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Udskiftningsmotor
Artikelnummer. 15868071
Motortype:
1/10 hk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15868071
Brand: Masterflex™ 0755702
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Masterflex™ L/S™ Udskiftningsmotor til Digital Benchtop Modular Drive med fjernbetjening I/O forlænger levetiden af Masterflex Pumper
  • Forlæng dit liv Masterflex Pumper med reservedele
  • Velegnet til brug med 07557-00 Benchtop Modular Drive
  • Inkluderer fjernbetjening I/O
  • IP33-klassificeret motor
Tekniske data
Strømstyrke 2,2 ampere
Dimensioner (L x B x H) (273 x 111 x 114 mm)
Elektriske krav 90 til 260 VAC
IP-vurdering IP33-klassificeret (motor)
Motortype 1/10 hk
Antal pumpehoveder 2 Accepteret
Type Udskiftningsmotor
Watt 75 watt (motor)
Hastighed 600 rpm