Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Pumpehoved til præcisionsrør PPS-hus i rustfri stålrotor
Artikelnummer. 11890080 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
2300 ml/min.
36 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
11890080 2300 ml/min. Hver
11870060 36 ml/min. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11890080 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0701852
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3625.00 DKK
    3304.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 320.05 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 15-02-2027
Ideel til væskeoverførselsapplikationer, der kræver høj nøjagtighed og repeterbarhed
  • Standardhoveder er præcisionsstøbt til at rumme en enkelt størrelse slange
  • Pumpehovedet er kompakt og enkelt i design med samme slangeindgang/udgang perfekt —til pladsbegrænsede applikationer
  • Standardhoveder er kompakte og nemme at integrere i dine OEM-applikationer
  • Stak op til fire hoveder afhængigt af drevanbefalinger
  • Rotoren er konstrueret af rustfrit stål (SS) for øget holdbarhed
Tekniske data
Oversigt Standard pumpehoved til L/S 18 rør, PPS hus/SS rotor.
Flowhastighed 2300 ml/min.
Højde (engelsk) sug 6,7''
Materiale Polyphenylensulfid
Antal kanaler 1
Antal ruller 3
Okklusionstype Fast
Samlet højde (engelsk) 3 tommer
Samlet højde (metrisk) 77 mm
Samlet længde (engelsk) 2,5 tommer
Samlet længde (metrisk) 64 mm
Samlet bredde (engelsk) 3 tommer
Samlet bredde (metrisk) 77 mm
Rulle materiale Rustfrit stål
Slangestørrelse L/S 18
Type Volumen pr. omdrejning med L/S 18 Slange (ml): 3,8 ml
Rotor materiale Rustfrit stål
Hastighed 0,02 til 600 rpm