Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Præcisionsvariabel hastighedsdrev med fjernbetjening I/O
Artikelnummer. 32043182 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
1700 ml/min.
3400 ml/min.
580 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
32043182 3400 ml/min. Hver
32043175 1700 ml/min. Hver
32043174 580 ml/min. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 32043182 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0752710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19042.56 DKK
    16955.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 2086.88 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Børsteløs motor for effektiv, vedligeholdelsesfri drift med digitalt display til gentagelig kontrol.
  • Flowhastighed 0,06 til 3400 ml/min – flowhastigheden afhænger af omdrejningstal, pumpehoved og rørstørrelse
  • Trecifret LED-display viser motoren RPM for hurtig bekræftelse af hastighedsindstillinger.
  • Reversibel, vedligeholdelsesfri børsteløs motor lader dig rense slangen før eller efter pumpning og pumpe væske i begge retninger.
  • Valgfri Open-head sensor stopper straks drivmotoren, hvis pumpehovedet åbnes under drift
  • LED-indikatorer bekræfter motorretning
  • Kraftige motorer lader dig stable 2 eller 4 pumpehoveder for øget flowhastighed og til multikanalsapplikationer
  • Separate hastigheds- og effektkontroller opretholder hastighedsindstillingen, når pumpen tændes eller slukkes.
  • Stableligt, sprøjtebestandigt ABS-plastikhus med IP33-klassificering.
  • Fjernstyringsmuligheder via et DB9 hunstik bag på drevet
  • Hastighedskontrolinput understøtter 4 til 20 mA eller 0 til 10 VDC-signaler.
  • Pumpens retning (CW/CCW) via åben strømaftager eller kontaktlukning
  • Start/stop via åben strømaftager eller kontaktlukning
  • Membrantastatur for nem forhåndskontrol af hastighed, retning og start/stop
Tekniske data
Nøjagtighed ±0.25%
Strømstyrke 2,2 A
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kontroltype Digital variabel hastighed
Dimensioner (L x B x H) 274 x 211 x 216 mm
Vise 3-cifret LED
Elektriske krav 90/260 VAC
Flowhastighed 3400 ml/min.
Frekvens 50/60 Hz
Holder 2 pumpehoveder
IP-vurdering IP33
Motortype Børsteløs
Samlet højde (engelsk) 8,5 tommer
Samlet højde (metrisk) 216 mm
Samlet bredde (engelsk) 8,312 tommer
Samlet bredde (metrisk) 211 mm
Stiktype USA
Type L/S Kør
Forbindelse DB9