Beskrivelse
- Indeholder et enkelt-dreje potentiometer til hastighedskontrol, ON-indikator og tre-positions power/reversing-kontakt
- Reversibel flow og spæde/udskylningsfunktion
- Indeholder en Masterflex™ L/S™ Easy-Load pumpehoved
- Accepterer også Masterflex™ L/S™ Standard pumpehoveder (bestilles separat)
- Flyder op til 30 minutter, hvis den tabes i vand, når kabinettet er lukket og låst
- IP54-klassificeret kontrolpanel beskytter mod dårligt vejr og vandsprøjt
- Genopladeligt batteri - ideelt til brug i marken
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Væskeoverførsel, feltarbejde |
| Flowhastighed | 120 til 1100 ml/min. |
| Pumpens rørlængde | Ansøgningsafhængig |
| Indkapslingsklassificering (Nema / IP) | IP54-klassificeret kontrolpanel |
| Produkttype | Transportabel |