Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Peroxidhærdet silikone præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11895161
Slangestørrelse:
13
14
16
17
18
25
Pakningsstørrelse:
7.5m
Hver
Artikelnummer. 11895161
Brand: Masterflex™ 9640017
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende biokompatibilitet til en bred vifte af applikationer
  • Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
  • Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
  • Økonomisk slange med længere slangelevetid
Ordreinfo
Sælges i 7,6 m (25 fod) længder
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600 overstiger 3 A sanitære standarder European Pharmacopoeia (EP)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,25 tommer
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,66 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 17 mm
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, bioteknologi, peristaltisk pumpning og fødevareapplikationer
Min. Driftstemperatur (engelsk) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Sterilitet Ikke-steril
Slangestørrelse 17
Flowhastighed 2,8 til 1700 ml/min.
Slange Barb 0,25 tommer
Gaspermeabilitet CO2: 25.147, O2: 4715, N2: 2284
Farve Gennemskinnelig
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 446 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttype Slanger til pumper