Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Peroxidhærdet silikone præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11875151 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Slangestørrelse:
13
14
16
17
18
25
Pakningsstørrelse:
7.5m
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Slangestørrelse Pakningsstørrelse
11875151 13 Hver
11895171 14 Hver
11805181 16 7.5m
11895161 17 Hver
11825181 18 Hver
11835181 25 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11875151 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 9640013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    935.67 DKK
    844.25 DKK / Pakke med 1
    Spare 91.42 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Fremragende biokompatibilitet til en bred vifte af applikationer
  • Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
  • Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
  • Økonomisk slange med længere slangelevetid
Ordreinfo
Sælges i 7,6 m (25 fod) længder
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600 overstiger 3 A sanitære standarder European Pharmacopoeia (EP)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (engelsk) Indre 0,03 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.8 mm
Materiale Silikone
Diameter (engelsk) Ydre 0,51 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 760 cm
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, bioteknologi, peristaltisk pumpning og fødevareapplikationer
Min. Driftstemperatur (engelsk) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Sterilitet Ikke steril
Slangestørrelse 13
Flowhastighed 0,06 til 36 ml/min.
Slange Barb 0,06 tommer.
Gaspermeabilitet CO2: 25.147, O2: 4715, N2: 2284
Farve Gennemskinnelig
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 446 °F
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 230 °C
Produkttype Slanger til pumper