Beskrivelse
Fremragende biokompatibilitet til en bred vifte af applikationer
- Genuine Masterflex™-slanger gennemgår robuste tests for at give optimal præstation/pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
- Myndighedsgodkendelser, der passer til din unikke applikation
- Altid på lager— de fleste formuleringer og størrelser tilgængelige til levering samme dag
- Økonomisk slange med længere slangelevetid
Ordreinfo
Sælges i 7,6 m (25 fod) længder
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP Klasse VIFDA 21 CFR 177.2600 overstiger 3 A sanitære standarder European Pharmacopoeia (EP) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,19 tommer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 4.8 mm |
| Materiale | Silikone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 0,98 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 25 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 25 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 760 cm |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutisk, bioteknologi, peristaltisk pumpning og fødevareapplikationer |
| Vis mere |