Beskrivelse
- Præcis, gentagelig ydeevne, der er hurtig og nem at konfigurere og programmere
- 5 tommer (12,7 cm) kapacitiv TFT/RGB-berøringsskærm for skarp opløsning og en bred synsvinkel
- Over-the-air firmwareopdateringer lader dig drage fuld fordel af forbedringer i drevets funktioner og funktionalitet
- Muligheder for tilslutning og kontrol inkluderer MasterflexLive , EtherNet/IP™ , Profibus eller analogt signal
- Tre-niveau brugeradgang– giver dig mulighed for at styre, hvem der kan betjene pumpen og på hvilket niveau.
- Kontinuerlig kørsel, volumendispensering og tidsdispensering– batchkontrol og interval/sluk-tid i lydstyrke- og tidstilstande
- Pump lader dig gemme og hente almindeligt anvendte dispenseringsprogrammer til hurtig opsætning
- Anti-dryp og hastighedsramping tilgængelig i volumendispenseringstilstand– sikre nøjagtighed og minimere prøvetab
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | IP33 |
| Oversigt | L/S™ MasterSense™ Pumpe, Profibus Netværkskompatibel med MasterflexLive™ , med Easy-Load™ Pumpehoved til præcisionsslange; 90 til 260 VAC |
| Kontroltype | Digital variabel hastighed |
| Bedømmelse af kabinet | IP33 |
| Flowhastighed | 0,08 til 480 ml/min. |
| Motorhastighed | 0,1 til 600 rpm |
| Vendbar | Ja |
| Ekstern kontrol | Profibus Kompatibel |
| Inkluderer | Drev, pumpehoved, slange og 6 fod. (1,8 m) ledning med IEC 320/CEE22 fatning |
| Materiale | ABS-plast og aluminium |
| Vis mere |