Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ MasterSense™ Pumpesystemer
Artikelnummer. 17352473
Flowhastighed:
0,08 til 480 ml/min.
0,28 til 1700 ml/min.
Ekstern kontrol:
EtherNet/IP Compatible
Profibus Compatible
Artikelnummer. 17352473
Brand: Masterflex™ 7792042
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Komplet pumpesystemer til nøjagtig væskelevering med en intuitiv touch-skærm grænseflade
  • Præcis, gentagelig ydeevne, der er hurtig og nem at konfigurere og programmere
  • 5 tommer (12,7 cm) kapacitiv TFT/RGB-berøringsskærm for skarp opløsning og en bred synsvinkel
  • Over-the-air firmwareopdateringer lader dig drage fuld fordel af forbedringer i drevets funktioner og funktionalitet
  • Muligheder for tilslutning og kontrol inkluderer MasterflexLive , EtherNet/IP™ , Profibus eller analogt signal
  • Tre-niveau brugeradgang– giver dig mulighed for at styre, hvem der kan betjene pumpen og på hvilket niveau.
  • Kontinuerlig kørsel, volumendispensering og tidsdispensering– batchkontrol og interval/sluk-tid i lydstyrke- og tidstilstande
  • Pump lader dig gemme og hente almindeligt anvendte dispenseringsprogrammer til hurtig opsætning
  • Anti-dryp og hastighedsramping tilgængelig i volumendispenseringstilstand– sikre nøjagtighed og minimere prøvetab
Tekniske data
Certificeringer/compliance IP 33
Oversigt L/S™ MasterSense™ Pumpe, EtherNet/IP™ Netværkskompatibel med MasterflexLive™ , med Easy-Load™ II Pumpehoved til højtydende præcisionsslange; 90 til 260 VAC
Kontroltype Digital variabel hastighed
Bedømmelse af kabinet IP33
Flowhastighed 0,28 til 1700 ml/min.
Motorhastighed 0,1 til 600 rpm
Vendbar Ja
Ekstern kontrol EtherNet/IP Compatible
Til brug med Masterflex™ Pumpehoveder og slanger
Inkluderer Drev, pumpehoved, slange og 6 fod. (1,8 m) ledning med IEC 320/CEE22 fatning
Materiale ABS-plast og aluminium
Motortype 07526-10 (L/S™ MasterSense™ Kør med EtherNet/IP™ og MasterflexLive™ )
Pumpehoved 77200-32 (L/S™ Easy-Load™ II hoved med åbent hoved sensor)
Hastighedskontrol Digital variabel hastighed
Rørtype 10 fod. (C-FLEX ULTRA™ , L/S™ 24). Accepterer størrelser L/S™ 15, 24, 35 og 36.
Spænding 90/260 VAC
Frekvens 50/60 Hz