Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ MasterSense™ Kører
Artikelnummer. p-7222333
Flowhastighed:
0,001 til 580 ml/min.
0,006 til 3400 ml/min.
Forbindelse:
EtherNet/IP, 0 til 20 mA, 4 til 20 mA, 0 til 10 V, start/stop, retning og spæd via kontaktlukning
Ethernet/IP, MasterflexLive , 0 til 20 mA, 4 til 20 mA, 0 til 10 V, start/stop, retning og spæd via kontaktlukning
Profibus, MasterflexLive , 0 til 20 mA, 4 til 20 mA, 0 til 10 V, start/stop, retning og spæd via kontaktlukning
Artikelnummer. 17392463
Brand: Masterflex™ 0752610
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alsidige pumper til nøjagtig væsketilførsel med en intuitiv touch-skærm interface
  • Kraftige, pladseffektive drev vil acceptere alt L/S muligheder for pumpehoved og slanger
  • 5 tommer (12,7 cm) kapacitiv TFT/RGB-berøringsskærm for skarp opløsning og en bred synsvinkel
  • Over-the-air firmwareopdateringer lader dig drage fuld fordel af forbedringer i drevets funktioner og funktionalitet
  • Muligheder for tilslutning og kontrol inkluderer MasterflexLive , EtherNet/IP™ , Profibus , eller analogt signal
  • Tre-niveau brugeradgang– giver dig mulighed for at styre, hvem der kan betjene pumpen og på hvilket niveau.
  • Kontinuerlig kørsel, volumendispensering og tidsdispensering– batchkontrol og interval/sluk-tid i lydstyrke- og tidstilstande
  • Pump lader dig gemme og hente almindeligt anvendte dispenseringsprogrammer til hurtig opsætning
  • Anti-dryp og hastighedsramping tilgængelig i volumendispenseringstilstand– sikre nøjagtighed og minimere prøvetab
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,1 % (0,1 rpm (ved 600 rpm))
Strømstyrke 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance IP 33
Kontroltype Digital med variabel hastighed
Oversigt L/S™ MasterSense™ Kør med EtherNet/IP™ og MasterflexLive™ , ABS plastikhus, 0,1 til 600 rpm; 115/230 VAC
Vise 5 tommer (12,7 cm) kapacitiv TFT/RGB touchskærm
Elektriske krav 90 til 260 VAC
Flowhastighed 0,006 til 3400 ml/min.
Til brug med Masterflex™ Pumpehoveder og slanger
Frekvens 50/60
IP-vurdering IP 33
Inkluderer 6 fod (1,8 m) ledning med IEC 320/CEE22 fatning
Materiale Aluminium
Motortype Vendbar 75 watt
Samlet længde (metrisk) 260 mm
Vendbar Ja
Hastighedskontrol Digital variabel hastighed
Sterilitet Ikke steril
Type Peristaltisk pumpe
Spænding 90/260 VAC
Hastighed 0,1 til 600 rpm
Etui materiale ABS-plast og aluminium
Forbindelse Ethernet/IP, MasterflexLive , 0 til 20 mA, 4 til 20 mA, 0 til 10 V, start/stop, retning og spæd via kontaktlukning