Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ MasterSense™ Kører
Artikelnummer. 17392463 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,001 til 580 ml/min.
0,006 til 3400 ml/min.
Forbindelse:
EtherNet/IP
EtherNet/IP, MasterflexLive
Profibus, MasterflexLive
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Forbindelse
17392463 0,006 til 3400 ml/min. EtherNet/IP, MasterflexLive
17302473 0,006 til 3400 ml/min. Profibus, MasterflexLive
17312473 0,001 til 580 ml/min. EtherNet/IP
17322473 0,001 til 580 ml/min. Profibus, MasterflexLive
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17392463 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0752610
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43750.00 DKK
    37343.21 DKK / 1 enheder
    Spare 6406.79 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Alsidige pumper til nøjagtig væsketilførsel med en intuitiv touch-skærm interface
  • Kraftige, pladseffektive drev vil acceptere alt L/S muligheder for pumpehoved og slanger
  • 5 tommer (12,7 cm) kapacitiv TFT/RGB-berøringsskærm for skarp opløsning og en bred synsvinkel
  • Over-the-air firmwareopdateringer lader dig drage fuld fordel af forbedringer i drevets funktioner og funktionalitet
  • Muligheder for tilslutning og kontrol inkluderer MasterflexLive , EtherNet/IP™ , Profibus , eller analogt signal
  • Tre-niveau brugeradgang– giver dig mulighed for at styre, hvem der kan betjene pumpen og på hvilket niveau.
  • Kontinuerlig kørsel, volumendispensering og tidsdispensering– batchkontrol og interval/sluk-tid i lydstyrke- og tidstilstande
  • Pump lader dig gemme og hente almindeligt anvendte dispenseringsprogrammer til hurtig opsætning
  • Anti-dryp og hastighedsramping tilgængelig i volumendispenseringstilstand– sikre nøjagtighed og minimere prøvetab
Specifications
Nøjagtighed ±0,1 % (0,1 rpm (ved 600 rpm))
Strømstyrke 0 til 20 mA, 4 til 20 mA, 0 til 10 V
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance IP33
Kontroltype Digital med variabel hastighed
Oversigt L/S™ MasterSense™ Kør med EtherNet/IP™ og MasterflexLive™ , ABS plastikhus, 0,1 til 600 rpm; 115/230 VAC
Vise 5 tommer (12,7 cm) kapacitiv TFT/RGB touchskærm
Elektriske krav 90 til 260 VAC
Flowhastighed 0,006 til 3400 ml/min.
Til brug med Masterflex™ Pumpehoveder og slanger
Frekvens 50/60
IP-vurdering IP33
Inkluderer 6 fod (1,8 m) ledning med IEC 320/CEE22 fatning
Materiale Aluminium
Motortype Vendbar 75 watt
Samlet længde (metrisk) 260 mm
Vendbar Ja
Hastighedskontrol Digital variabel hastighed
Sterilitet Ikke steril
Type Peristaltisk pumpe
Spænding 90/260 VAC
Hastighed 0,1 til 600 rpm
Etui materiale ABS-plast og aluminium
Forbindelse EtherNet/IP, MasterflexLive