Beskrivelse
- Kraftige, pladseffektive drev vil acceptere alt L/S muligheder for pumpehoved og slanger
- 5 tommer (12,7 cm) kapacitiv TFT/RGB-berøringsskærm for skarp opløsning og en bred synsvinkel
- Over-the-air firmwareopdateringer lader dig drage fuld fordel af forbedringer i drevets funktioner og funktionalitet
- Muligheder for tilslutning og kontrol inkluderer MasterflexLive , EtherNet/IP™ , Profibus , eller analogt signal
- Tre-niveau brugeradgang– giver dig mulighed for at styre, hvem der kan betjene pumpen og på hvilket niveau.
- Kontinuerlig kørsel, volumendispensering og tidsdispensering– batchkontrol og interval/sluk-tid i lydstyrke- og tidstilstande
- Pump lader dig gemme og hente almindeligt anvendte dispenseringsprogrammer til hurtig opsætning
- Anti-dryp og hastighedsramping tilgængelig i volumendispenseringstilstand– sikre nøjagtighed og minimere prøvetab
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,1 % (0,01 rpm (ved 100 rpm)) |
| Strømstyrke | 0 til 20 mA, 4 til 20 mA, 0 til 10 V |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | IP33 |
| Kontroltype | Digital med variabel hastighed |
| Oversigt | L/S™ MasterSense™ Kør med Profibus og MasterflexLive™ , ABS-plasthus, 0,02 til 100 rpm; 115/230 VAC |
| Vise | 5 tommer (12,7 cm) kapacitiv TFT/RGB touchskærm |
| Flowhastighed | 0,001 til 580 ml/min. |
| Til brug med | Masterflex™ Pumpehoveder og slanger |
| Frekvens | 50/60 |
| Vis mere |