Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Drive med fast hastighed
Artikelnummer. 15558760 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Hastighed:
1 omdr./min.
12 omdr./min.
30 omdr./min.
6 omdr./min.
60 omdr./min.
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hastighed Pakningsstørrelse
15558760 6 omdr./min. Hver
13025666 12 omdr./min. Hver
13045666 60 omdr./min. Hver
11862593 1 omdr./min. Hver
11713969 30 omdr./min. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15558760 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0754006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4840.00 DKK
    4317.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 522.86 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Masterflex™ L/S™ Fixed-Speed Drive beregnet til pålidelige, generelle overførsels- og foderapplikationer
  • Økonomiske drev til pålidelige generelle overførsels- og foderapplikationer
  • Konstruktion med malet stål er IP 22-klassificeret
  • Vælg mellem syv hastigheder baseret på flowhastighed eller antal påkrævede hoveder
  • Økonomiske drev med fast hastighed er stabelbare og ideelle til laboratorie-, mark- eller procesfeed
  • Kompakte drev er ideelle til applikationer, hvor pladsen er begrænset
  • Lysende strømafbryder foran på drevet indikerer, når pumpen kører
  • Kompatibel med fem forskellige pumpehovedertyper: Standard, Easy-Load™ , Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3, og patronpumpehoveder
  • Accepterer op til 2 pumpehoveder
Tekniske data
Strømstyrke 0,5 ampere
Kontroltype Fast hastighed
Dimensioner (L x B x H) 152 x 134 x 118 mm
Flowhastighed 0,36 til 29 ml/min.
Til brug med Standard, Easy-Load , Easy-Load II, Easy-Load 3, patronpumpehoveder
IP-vurdering IP22
Materiale Malet stål
Antal pumpehoveder 2 pumpehoveder accepteret
Hastighedskontrol Fast
Hastighed 6 omdr./min.