Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Drive med fast hastighed
Hastighed:
1 omdr./min.
12 omdr./min.
30 omdr./min.
6 omdr./min.
60 omdr./min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Økonomiske drev til pålidelige generelle overførsels- og foderapplikationer
- Konstruktion med malet stål er IP 22-klassificeret
- Vælg mellem syv hastigheder baseret på flowhastighed eller antal påkrævede hoveder
- Økonomiske drev med fast hastighed er stabelbare og ideelle til laboratorie-, mark- eller procesfeed
- Kompakte drev er ideelle til applikationer, hvor pladsen er begrænset
- Lysende strømafbryder foran på drevet indikerer, når pumpen kører
- Kompatibel med fem forskellige pumpehovedertyper: Standard, Easy-Load™ , Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3, og patronpumpehoveder
- Accepterer op til 2 pumpehoveder
Tekniske data
Tekniske data
| Strømstyrke | 0,9 ampere |
| Certificeringer/compliance | Prop 65 Cancer and Repro Hazard |
| Kontroltype | Fast hastighed |
| Dimensioner (L x B x H) | 152 x 134 x 118 mm |
| Elektriske krav | 115 VAC |
| Flowhastighed | 3,6 til 290 ml/min. |
| Til brug med | Standard, Easy-Load , Easy-Load II, Easy-Load 3, patronpumpehoveder |
| IP-vurdering | IP 22 |
| Materiale | Malet stål |
| Antal pumpehoveder | 2 pumpehoveder accepteret |
| Vis mere |