Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Drive med fast hastighed
Artikelnummer. 11713969
Hastighed:
1 omdr./min.
12 omdr./min.
30 omdr./min.
6 omdr./min.
60 omdr./min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11713969
Brand: Masterflex™ 0754030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Masterflex™ L/S™ Fixed-Speed Drive beregnet til pålidelige, generelle overførsels- og foderapplikationer
  • Økonomiske drev til pålidelige generelle overførsels- og foderapplikationer
  • Konstruktion med malet stål er IP 22-klassificeret
  • Vælg mellem syv hastigheder baseret på flowhastighed eller antal påkrævede hoveder
  • Økonomiske drev med fast hastighed er stabelbare og ideelle til laboratorie-, mark- eller procesfeed
  • Kompakte drev er ideelle til applikationer, hvor pladsen er begrænset
  • Lysende strømafbryder foran på drevet indikerer, når pumpen kører
  • Kompatibel med fem forskellige pumpehovedertyper: Standard, Easy-Load™ , Easy-Load™ II, Easy-Load™ 3, og patronpumpehoveder
  • Accepterer op til 2 pumpehoveder
Tekniske data
Strømstyrke 0,9 ampere
Kontroltype Fast hastighed
Dimensioner (L x B x H) 152 x 134 x 118 mm
Flowhastighed 1,8 til 140 ml/min.
Til brug med Standard, Easy-Load , Easy-Load II, Easy-Load 3, patronpumpehoveder
IP-vurdering IP 22
Materiale Malet stål
Antal pumpehoveder 2 pumpehoveder accepteret
Hastighedskontrol Fast
Hastighed 30 omdr./min.