Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ Udskiftning af rotor og lejestøttesamling
Til brug med:
L/S™ Easy-Load Pumpehoved 07018-60
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Forlæng levetiden af Masterflex™ I/P™ Standard pumpehoveder med disse reservedele
- Vælg reservedele, der passer til din I/P™ standard pumpehovedstørrelse
- Velegnet til Easy-Load™ Pumpehoved 07518-60
- To endeklokkesamlinger er nødvendige for en komplet hovedsamling
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | L/S™ Easy-Load Pumpehoved 07018-60 |
| Materiale | Polyphenylensulfid |
| Rørtype | L/S™ |
| Type | Udskiftning af rotor og lejestøttesamling |
| Rotor materiale | Rustfrit stål |