Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II pumpehoved til højtydende slanger
Artikelnummer. 13214250 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,06 til 2300 ml/min.
1,7 til 2900 ml/min.
Rulle materiale:
Koldvalset stål
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Rulle materiale Pakningsstørrelse
13214250 0,06 til 2300 ml/min. Rustfrit stål Hver
11746808 1,7 til 2900 ml/min. Koldvalset stål Hver
11750869 1,7 til 2900 ml/min. Rustfrit stål Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13214250 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7720060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5773.77 DKK
    4684.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 1089.05 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Masterflex™ L/S Easy-Load II pumpehoveder til højtydende slanger med automatisk tilbageholdelse holder slangen sikkert på plads uden manuel justering,—bare sæt slangen på og start pumpen
  • Rotor med fire ruller forbedrer trykevnen og den mekaniske stabilitet, mens den reducerer pulsering
  • Forbedret geometri af okklusionsområdet forlænger slangens levetid
  • Hus af polyphenylensulfid (PPS) med rotor af enten rustfrit stål (SS) eller koldvalset stål (CRS) — vælg CRS af økonomiske hensyn eller SS for bedre holdbarhed og kemisk resistens
  • Model 77201-62 med justerbar okklusion giver dig mulighed for at løsne okklusionen for længere slangelevetid eller øge okklusionen for højere tryk
  • Hvert pumpehoved til højtydende præcisionspumpeslanger accepterer slangestørrelser L/S™ 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18. Opnå flowhastigheder på 1,7 til 2900 ml/min (1 til 600 rpm)
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 12.1 H x 12.7 W x 7 cm D
Flowhastighed 0,06 til 2300 ml/min.
Til brug med (applikation) Til præcisionspumpeslanger
Inkluderer Enkeltkanals-monteringshardware og en 15 tommer (38 cm) silikonepumpeslange
Model- 77200-60
Antal kanaler 1
Antal ruller 4
Okklusionstype Fast
Samlet dybde (metrisk) 7 cm
Samlet højde (metrisk) 12.1 cm
Samlet bredde (metrisk) 12.7 cm
Mængde 1 stk.
Rulle materiale Rustfrit stål
Rørtype Præcisionsslanger
Type Easy-Load II pumpehoved
Rotor materiale Rustfrit stål
Hastighed 1 til 600 rpm
Etui materiale Polyphenylensulfid