Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Digitalt procesdrev
Artikelnummer. 15387921 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Etui materiale:
Pulverlakeret stål
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Etui materiale Pakningsstørrelse
15387921 Pulverlakeret stål Hver
15273038 Rustfrit stål Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15387921 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0757540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50235.00 DKK
    44466.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 5768.57 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Overfør, dispenser og måler i laboratorie-, proces- og vaskemiljøer
  • Flowhastighed 0,006 til 3400 ml/min med L/S —slangens flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstals pumpehoved og slangestørrelse
  • Digitalt interface med grafisk LCD viser pumpens ydeevne og driftstilstand— kontinuerlig kørsel, tidsindstillet dispensering, kopidispensering eller volumedispensering
  • Fjernbetjening tilgængelig ved brug af —analog kommunikationsspænding, strøm og kontaktlukning
  • Dispenser efter volumen i ml (0,001 til 9.999 ml), l eller gallon; Kopier —1 til 9.999 dispenseringscyklusser; eller Tidsinterval —for tænd/sluk-cyklusser (1 sek til 99 timer, 59 min, 59 sek pr. cyklus)
  • Antidryp-funktion sikrer dispenseringsnøjagtighed
  • Modeller med åben-hoved-sensor stopper drevet, når pumpehovedet åbnes (når det bruges med sensor-udstyret pumpehoved)
  • NEMA 4X (IP66) klassificeret hus til afvaskning
  • Designet med pulverlakeret stålhus ideel —til fremstilling, farmaceutiske og bioteknologiske applikationer
Ordreinfo
FlowRate
Tekniske data
Elektriske krav 115/230 VAC, 75 w
Flowhastighed 3400 ml/min.
Inkluderer 6 fod (1,8-m) ledning med IEC 320/CEE22 fatning
Samlet højde (metrisk) 23.5 cm
Samlet længde (metrisk) 30.5 cm
Samlet bredde (metrisk) 22.9 cm
Vendbar Ja
Hastighedskontrol ±0,1 %
Watt 75 w
Hastighed 0,1 til 600 rpm
Etui materiale Pulverlakeret stål