Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Digitalt procesdrev
Artikelnummer. 15273038
Etui materiale:
Pulverlakeret stål
Rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15273038
Brand: Masterflex™ 0757530
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Overfør, dispenser og måler i laboratorie-, proces- og vaskemiljøer
  • Flowhastighed 0,006 til 3400 ml/min med L/S —slangens flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstals pumpehoved og slangestørrelse
  • Digitalt interface med grafisk LCD viser pumpens ydeevne og driftstilstand— kontinuerlig kørsel, tidsindstillet dispensering, kopidispensering eller volumedispensering
  • Fjernbetjening tilgængelig ved brug af —analog kommunikationsspænding, strøm og kontaktlukning
  • Dispenser efter volumen i ml (0,001 til 9.999 ml), l eller gallon; Kopier —1 til 9.999 dispenseringscyklusser; eller Tidsinterval —for tænd/sluk-cyklusser (1 sek til 99 timer, 59 min, 59 sek pr. cyklus)
  • Antidryp-funktion sikrer dispenseringsnøjagtighed
  • Modeller med åben-hoved-sensor stopper drevet, når pumpehovedet åbnes (når det bruges med sensor-udstyret pumpehoved)
  • NEMA 4X (IP66) klassificeret hus til afvaskning
  • Designet med pulverlakeret stålhus ideel —til fremstilling, farmaceutiske og bioteknologiske applikationer
Ordreinfo
FlowRate
Tekniske data
Elektriske krav 115/230 VAC
Flowhastighed 3400 ml/min.
Inkluderer 6 fod (1,8-m) ledning med IEC 320/CEE22 fatning
Samlet højde (metrisk) 23.5 cm
Samlet længde (metrisk) 30.5 cm
Samlet bredde (metrisk) 22.9 cm
Vendbar Ja
Hastighedskontrol ±0,1 %
Hastighed 0,1 til 600 rpm
Etui materiale Rustfrit stål