Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Digitalt procesdrev
Artikelnummer. 17362660
Forbindelse:
Profibus Netværkskompatibel
USB, RS232
Artikelnummer. 17362660
Brand: Masterflex™ 0757548
Digitale procesdrev bruges til at overføre, dispensere og måle i laboratorie-, proces- og vaskemiljøer.
  • Flowhastighed 0,006 til 3400 ml/min med L/S —slangens flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstals pumpehoved og slangestørrelse
  • Digitalt interface med grafisk LCD viser pumpens ydeevne og driftstilstand— kontinuerlig kørsel, tidsindstillet dispensering, kopidispensering eller volumedispensering
  • Fjernbetjening tilgængelig ved brug af —analog kommunikationsspænding, strøm og kontaktlukning
  • Dispenser efter volumen i ml (0,001 til 9.999 ml), l eller gallon; Kopier —1 til 9.999 dispenseringscyklusser; eller Tidsinterval —for tænd/sluk-cyklusser (1 sek til 99 timer, 59 min, 59 sek pr. cyklus)
  • Antidryp-funktion sikrer dispenseringsnøjagtighed
  • Modeller med åben-hoved-sensor stopper drevet, når pumpehovedet åbnes (når det bruges med sensor-udstyret pumpehoved)
  • NEMA 4X (IP66) klassificeret hus til afvaskning
Tekniske data
Certificeringer/compliance NEMA 4X (IP66) klassificeret hus til afvaskning
Vise Grafisk LCD
Flowhastighed 0,006 til 3400 ml/min
Til brug med Masterflex™ Slange
Frekvens 50/60
IP-vurdering IP66
Inkluderer 6 fod (1,8 m) lineledning med IEC 320/CEE 22 stikkobling, vandtæt ledningstilslutning, landespecifikt stik/ledningssæt
Materiale Stål
Vendbar Ja
Hastighedskontrol Variabel
Sterilitet Ikke steril
Type Digitalt procesdrev
Rotor materiale Afhænger af brugt pumpehoved
Spænding 90/260 VAC
Hastighed 0,1 til 600 rpm
Maksimalt tryk Afhænger af anvendt slange
Etui materiale Pulverlakeret stål
Forbindelse USB, RS232