Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Digitalt procesdrev
Artikelnummer. 15604574
Flowhastighed:
0,001 til 580 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15604574
Brand: Masterflex™ 0757545
Masterflex™ L/S™ Digitale procesdrev tilbyder analoge fjernbetjeningsmuligheder og enkel programmering, ideel til automatiserede procesapplikationer
  • Disse præcisionsdrev tilbyder analoge fjernbetjeningsmuligheder og enkel programmering, der er ideelle til automatiserede procesapplikationer
  • Drev har et programmerbart dispenseringsinterval, der er i stand til at indstille forsinkelsen mellem dispenseringscyklusser for bekvem, automatiseret dispensering
  • Programmeret kalibrering sikrer dispensering og visningsnøjagtighed; drevet gemmer én kalibreringsværdi pr. slangestørrelse
  • Programmer drevet via det enkle membrantastatur; tastaturlås/oplåsningsfunktion beskytter indstillinger
  • Motoren er reversibel, så slangen kan renses før eller efter pumpning og pumpe væske i begge retninger
  • Flowhastighed 0,006 til 3400 ml/min med L/S rør; flowhastigheden afhænger af drevets rpm pumpehoved og slangestørrelse
  • Digitalt interface med grafisk LCD viser pumpens ydeevne og driftstilstand - kontinuerlig kørsel, tidsindstillet dispensering, kopidispensering eller volumedispensering
  • Dispenser efter volumen i ml (0,001 til 9.999 ml), L eller gal; ved kopi (1 til 9.999 dispenseringscyklusser) eller Tid i interval af tænd/sluk-cyklusser (1 sek. til 99 timer, 59 min, 59 sek. pr. cyklus)
  • Antidryp-funktion sikrer dispenseringsnøjagtighed
  • Modeller med åben-hoved-sensor stopper drevet, når pumpehovedet åbnes (når det bruges med sensor-udstyret pumpehoved)
  • NEMA 4X (IP66) klassificeret hus til afvaskning
  • Designet med pulverlakeret stålhus, der er ideelt til fremstilling, farmaceutiske og bioteknologiske applikationer
Tekniske data
Strømstyrke 2,2 ampere
Kontroltype Digital variabel hastighed
Oversigt Digital udlevering
Dimensioner (L x B x H) (305 x 229 x 235 mm)
Elektriske krav 90 til 260 VAC
Flowhastighed 0,001 til 580 ml/min.
IP-vurdering IP66-klassificeret drev
Materiale Pulverlakeret stål
Motortype 1/10 hp
Antal pumpehoveder 4 Accepteret
Produktlinje L/S
Fjernbetjening 0 til 20 mA, 4 til 20 mA, 0 til 10 V, start/stop, retning og prime via kontaktlukning
Vendbar Ja, Motor
Hastighedskontrol ±0,1 %
Type Digitalt procesdrev
Watt 75 watt (motor)
Hastighed 0,02 til 100 rpm