Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Digitalt modulært dispenserdrev med fjernbetjening I/O
Artikelnummer. 13497099 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,006 til 3400 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
13497099 0,006 til 3400 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 13497099 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 7730140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39020.00 DKK
    34609.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 4410.96 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Masterflex™ L/S™ Digitalt modulært dispenserdrev med fjernbetjening I/O tilbyder tre dispenseringstilstande og motorer med lav vedligeholdelse
  • Modulært format giver mulighed for placering af motor og controller, hvor det er praktisk
  • Præcisionsdrev har et programmerbart dispenseringsinterval, der lader dig indstille forsinkelsen mellem dispenseringscyklusser for bekvem, automatiseret dispensering efter tid eller volumen
  • Programmeret kalibrering sikrer dispensering og visningsnøjagtighed - drevet gemmer én kalibreringsværdi pr. slangestørrelse
  • Programmer drevet via det enkle membrantastatur; indstillinger er beskyttet med låse/låse op
  • Flowhastighed 0,0012 til 3400 ml/min med L/S - flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstal, pumpehoved og slangestørrelse
  • Digitalt interface med grafisk LCD viser pumpens ydeevne og driftstilstand - kontinuerlig kørsel, tidsindstillet dispensering, kopidispensering eller volumedispensering
  • Fjernbetjening tilgængelig ved brug af —analog kommunikationsspænding, strøm og kontaktlukning
  • Vælg det foretrukne sprog fra den brugervenlige menu til programmering og betjening
  • Antidryp-funktion sikrer dispenseringsnøjagtighed
  • Børsteløs, vedligeholdelsesfri motor tilbyder± 0,1 % hastighedskontrolnøjagtighed med et 6000 til 1 turndown-forhold
  • Vendbar motor - tøm slangen før eller efter pumpning eller pump væske i begge retninger
  • Stabelbart, stænkafvisende ABS-plastikcontrollerhus er IP33-klassificeret
  • Fjernbetjeningsfunktioner via et DB25-hunstik bag på controlleren
Tekniske data
Strømstyrke 2,2 ampere
Kontroltype Digital variabel hastighed
Oversigt Digital udlevering
Dimensioner (L x B x H) Controller: (263 x 211 x 140 mm), Motor: (222 x 97 x 120 mm)
Elektriske krav 90 til 260 VAC
Flowhastighed 0,006 til 3400 ml/min.
IP-vurdering IP33
Materiale ABS plast/aluminium (controller), malet stål (drev)
Motortype 1/10 hp
Antal pumpehoveder 2 Accepteret
Fjernbetjening Fjern-I/O: 0 til 20 mA, 4 til 20 mA, 0 til 10 V, start/stop, retning og spæd via kontaktlukning
Vendbar Ja
Hastighedskontrol ±0,1 % (0,1 rpm ved 600 rpm)
Type Standard, Easy-Load , Easy-Load II, Easy-Load 3, højtydende, patron, multikanal, PTFE-slange, PTFE-membranpumpehoveder
Watt 75 watt (motor)
Hastighed Variabel