Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Bulkpakket platinhærdet silikone højtydende præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11795778
Slangestørrelse:
13
14
15
16
17
24
25
35
36
Flowhastighed:
1000 ml/min
1100 ml/min.
130 ml/min
1700 ml/min
1800 ml/min
2600 ml/min
3400 ml/min
36 ml/min
480 ml/min
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Artikelnummer. 11795778
Brand: Masterflex™ 9640414
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Fremragende biokompatibilitet, der opfylder flere klassifikationer
  • Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
  • Unikke emballagemuligheder omfatter pakker, etuier og spoler til kundevenlig bestilling og levering
  • Lidt større klarhed end peroxidhærdede slanger
  • Glatte overflader; lavere proteinbindingsniveauer
  • Færre potentielle udvaskningsstoffer
  • Farmaceutiske, bioteknologiske, peristaltiske pumper og fødevareapplikationer
  • Fremragende varmebestandighed, lavt kompressionssæt, lugtfri, ugiftig, gennemskinnelig
  • Leveres i praktiske etuier indeholdende op til 20 forseglede poser med slange (afhængig af slangestørrelse).
  • Bulkrør eliminerer individuelle papkasser, reducerer udpakningstiden og sparer penge på forsendelsen.
  • Slange kommer i 25 fods poser.
Tekniske data
Materiale Platinhærdet silikone
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 7.6 m
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, bioteknologisk, peristaltisk pumpning og fødevareapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangestørrelse 14
Flowhastighed 130 ml/min
Slange Barb 1/16 tommer.
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C