Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Bulkpakket platinhærdet silikone højtydende præcisionspumpeslange
Artikelnummer. 11770359
Slangestørrelse:
13
14
15
16
17
24
25
35
36
Flowhastighed:
1000 ml/min
1100 ml/min.
130 ml/min
1700 ml/min
1800 ml/min
2600 ml/min
3400 ml/min
36 ml/min
480 ml/min
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Artikelnummer. 11770359
Brand: Masterflex™ 9640436
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Fremragende biokompatibilitet, der opfylder flere klassifikationer
  • Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
  • Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
  • Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
  • Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
  • Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
  • Unikke emballagemuligheder omfatter pakker, etuier og spoler til kundevenlig bestilling og levering
  • Lidt større klarhed end peroxidhærdede slanger
  • Glatte overflader; lavere proteinbindingsniveauer
  • Færre potentielle udvaskningsstoffer
  • Farmaceutiske, bioteknologiske, peristaltiske pumper og fødevareapplikationer
  • Fremragende varmebestandighed, lavt kompressionssæt, lugtfri, ugiftig, gennemskinnelig
  • Leveres i praktiske etuier indeholdende op til 20 forseglede poser med slange (afhængig af slangestørrelse).
  • Bulkrør eliminerer individuelle papkasser, reducerer udpakningstiden og sparer penge på forsendelsen.
  • Slange kommer i 25 fods poser.
Specifikationer
Materiale Platinhærdet silikone
Samlet længde (engelsk) 25 ft.
Samlet længde (metrisk) 7.6 m
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, bioteknologisk, peristaltisk pumpning og fødevareapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangestørrelse 36
Flowhastighed 3400 ml/min
Slange Barb 3/8 tommer
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.