Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Bulkpakket platinhærdet silikone højtydende præcisionspumpeslange
Slangestørrelse:
13
14
15
16
17
24
25
35
36
Flowhastighed:
1000 ml/min
1100 ml/min.
130 ml/min
1700 ml/min
1800 ml/min
2600 ml/min
3400 ml/min
36 ml/min
480 ml/min
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Beskrivelse
- Ægte Masterflex™ slanger gennemgår robuste tests for at give optimal ydeevne / pumpelevetid timer med peristaltisk pumpeudstyr
- Præcision ekstruderet til snævre tolerancer for høj repeterbarhed, nøjagtighed og reproducerbarhed
- Global markedsleder inden for række af formuleringer til den mest omfattende kemiske kompatibilitet
- Tilpassede længder og konfigurationer til engangsbrug er tilgængelige for at minimere nedetid
- Regulatoriske godkendelser, der matcher din unikke applikation
- Unikke emballagemuligheder omfatter pakker, etuier og spoler til kundevenlig bestilling og levering
- Lidt større klarhed end peroxidhærdede slanger
- Glatte overflader; lavere proteinbindingsniveauer
- Færre potentielle udvaskningsstoffer
- Farmaceutiske, bioteknologiske, peristaltiske pumper og fødevareapplikationer
- Fremragende varmebestandighed, lavt kompressionssæt, lugtfri, ugiftig, gennemskinnelig
- Leveres i praktiske etuier indeholdende op til 20 forseglede poser med slange (afhængig af slangestørrelse).
- Bulkrør eliminerer individuelle papkasser, reducerer udpakningstiden og sparer penge på forsendelsen.
- Slange kommer i 25 fods poser.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Platinhærdet silikone |
| Samlet længde (engelsk) | 25 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 7.6 m |
| Til brug med (applikation) | Farmaceutisk, bioteknologisk, peristaltisk pumpning og fødevareapplikationer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Slangestørrelse | 24 |
| Flowhastighed | 1800 ml/min |
| Slange Barb | 1/4 in. |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 100 °C |