Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Analog, variabel hastighed, modulært drev
Artikelnummer. 15518551 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Flowhastighed:
0,21 til 580 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
15518551 0,21 til 580 ml/min. Hver
1 options
Artikelnummer. 15518551 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0755915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13425.00 DKK
    12015.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 1409.05 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Masterflex™ L/S™ Analog, variabel hastighed, modulær drev Alsidig tilbyder et bredt flowområde og enkle kontroller
  • En perfekt opgradering fra et drev med fast hastighed, disse drev med variabel hastighed tilbyder et bredere rpm-område og ETL/CE-lister
  • For ekstra alsidighed accepterer drev alt L/S pumpehoveder
  • Flowhastighed 0,06 til 3400 ml/min med L/S slange - flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstal, pumpehoved og slangestørrelse
  • Enkel betjening med enkeltdrejningshastighedskontrol
  • Separat motor og controller er forbundet via et 6 fod (1,9 m) kabel - placer komponenter, hvor det er praktisk, eller hvor pladsen tillader det
  • Enkeltdrejningshastighedskontrol og tænd/sluk-knap med grøn strømindikator - bibehold hastighedsindstillingen, mens pumpen tændes/slukkes
  • Den 1/10-hk reversible motor har blød start og tilbage EMF for± 2% hastighedskontrol
  • Malet stålhus er IP33-klassificeret til beskyttelse mod lodret faldende vand
  • 230 VAC-modeller er CE-mærket i overensstemmelse med EU-standarder
Tekniske data
Strømstyrke 1,2 ampere
Kontroltype Analog variabel hastighed
Dimensioner (L x B x H) Controller: (204 x 164 x 87 mm), Motor: (198 x 97 x 115 mm)
Elektriske krav 230-240 VAC
Flowhastighed 0,21 til 580 ml/min.
IP-vurdering IP33
Inkluderer Linjeledning (1,8 m), amerikansk standardstik (115 VAC), IEC 320/CEE22 sokkel (230 VAC), pumper leveres med ledning/stiksæt specifikt for destinationslandet
Materiale Malet stål, aluminium
Motortype 1/10 hp
Antal pumpehoveder 4 Accepteret
Vendbar Ja, Motor
Hastighedskontrol ±2 %
Type Accepterer standard, Easy-Load , Easy-Load II, Easy-Load 3, højtydende, patron, multikanal, PTFE-slange, PTFE-membranpumpehoveder
Watt 75 watt (motor)
Hastighed 1 til 100 rpm