Få mere at vide
Masterflex™ L/S™ Analog kompakt drev med fast hastighed
Flowhastighed:
34 til 2700 ml/min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Flowhastighed er 6 til 2700 ml/min med L/S slange - flowhastighed afhænger af drevets omdrejningstal, pumpehoved og slangestørrelse
- Robust motor med kontinuerlig drift er ideel til applikationer, der kræver fuldtidsdrift
- Varier indgangsspændingen for at ændre drevhastigheden og vend indgangsspændingens polaritet for at vende retningen
- Konstrueret med kemikalie-resistent epoxy-coated stål motorhus til IP52 klassificering
- Styr drevet fuldstændigt ved hjælp af strømkilde
- Ideel til markbrug
- Fungerer på 12 VDC indgangseffekt
- Ledningsstrøm fra 12 eller 24 VDC strømkilde med tre-leder, 16-gauge, 30 cm lange stripped-ende ledninger
- Drev accepterer 8 forskellige pumpehovedertyper: Standard, Easy-Load™ , Easy-Load™ , II, Easy-Load™ , 3, højtydende, patron, PTFE-slange eller PTFE-membran
- Drev, der kun accepterer ét pumpehoved, kan ikke bruges sammen med højtydende eller PTFE-rørpumpehoveder på grund af utilstrækkeligt drejningsmoment
Tekniske data
Tekniske data
| Strømstyrke | 2,6 ampere |
| Kontroltype | Fast hastighed |
| Oversigt | Kompakt 24-VDC-drev |
| Dimensioner (L x B x H) | (216 x 97 x 117 mm) |
| Flowhastighed | 34 til 2700 ml/min. |
| IP-vurdering | IP 52 |
| Materiale | Malet stål |
| Motortype | 1/20 hp |
| Antal pumpehoveder | Accepterer 1 |
| Sensorer | Nej |
| Vis mere |