Få mere at vide
L-Ribose, TRC
Artikelnummer. 30179505
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179505 5 g
30178962 1 g
30179293 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179505 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR4175055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24259-59-4
Molekylær formel C5 H10 O5
Molekylvægt (g/mol) 150.13
Synonym L-Ribose, Ribose, L- (8CI), L-(+)-Ribose
IUPAC navn (2S,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
SMIL OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Ribose
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m1/s1
Formel vægt 150.0528