Få mere at vide
L-Ribose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | L-Ribose |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m1/s1 |
| Formel vægt | 150.0528 |