Få mere at vide
L-(+)-Ribose, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404597
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11404597 1 g 1g
11414597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11404597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21117.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 24259-59-4 | Molekylformel: C5H10O5 | Molekylvægt: 150,13 g/mol
L-Ribose er et potentielt udgangsmateriale til syntese af mange L-nukleosidbaserede farmaceutiske forbindelser.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
L-Ribose er et potentielt udgangsmateriale til syntese af mange L-nukleosidbaserede farmaceutiske forbindelser.
Opløselighed
Opløselig i vand (100 mg/ml).
Bemærk
Opbevar den væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar den under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24259-59-4
Molekylær formel C5H10O5
Molekylvægt (g/mol) 150.13
MDL nummer MFCD00167010
InChI nøgle HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Synonym l-ribose, l-+-ribose, 2s,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-ribose, aldehydo-l-ribo-pentose, ror, l-ribose 9ci, ksc202k1p
PubChem CID 90428
ChEBI CHEBI:47015
IUPAC navn (2S,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
SMIL OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-(+)-Ribose
Smeltepunkt 85 °C til 88 °C
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (100 mg/ml).
Formel vægt 150.13
Procent renhed 99%