Få mere at vide
L(+)-Ribose, 99%
Artikelnummer. 15570524 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15570524 25 g 25g
15550524 1 g 1g
15560524 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15570524 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 257910250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 24259-59-4 | C5H10O5 | 150,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24259-59-4
Molekylær formel C5H10O5
Molekylvægt (g/mol) 150.13
MDL nummer MFCD00167010
InChI nøgle HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Synonym l-ribose, l-+-ribose, 2s,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-ribose, aldehydo-l-ribo-pentose, ror, l-ribose 9ci, ksc202k1p
PubChem CID 90428
ChEBI CHEBI:47015
IUPAC navn (2S,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
SMIL OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Ribose
Smeltepunkt 84,0 °C til 86,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (ELSD) (HPLC)
Mængde 25 g
Beilstein 01,859
Specifik rotationstilstand +20,00 (20,00 °C c=2,vand)
Specifik rotation +20.00
Opløselighedsinformation (10% i vand) Klar, farveløs
Formel vægt 150.13
Procent renhed 99%