Få mere at vide
L(+)-ribose, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15560524 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15560524
Brand: Thermo Scientific Acros 257910050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 24259-59-4 | C5H10O5 | 150.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24259-59-4
Molekylær formel C5H10O5
Molekylvægt (g/mol) 150.13
MDL nummer MFCD00167010
InChI nøgle HMFHBZSHGGEWLO-ZHZWXSSZNA-N
Synonym l-ribose, l-+-ribose, 2s,3s,4s-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal, aldehydo-l-ribose, aldehydo-l-ribo-pentose, ror, l-ribose 9ci, ksc202k1p
PubChem CID 90428
ChEBI CHEBI:47015
IUPAC navn (2S,3S,4S)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
SMIL OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L(+)-Ribose
Smeltepunkt 84.0°C to 86.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Mængde 5 g
Beilstein 01,859
Specifik rotationstilstand + 20.00 (20.00°C c=2,water)
Specifik rotation + 20.00
Opløselighedsinformation (10% in water) Clear colorless
Formel vægt 150.13
Procent renhed 99%